Learn More
1-tridécyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337725 5 g 5g
11327725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02481.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26186-02-7 | C13H24 | 180.34 g/mol
It finds its application in the synthesis of unsaturated fatty acids and in the stereoselective synthesis of d-erythro- and l-threo-sphinganines via palladium-catalyzed equilibration and Suzuki coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans la synthèse d’acides gras insaturés et dans la synthèse stéréosélective des d-érythro- et l-thréo-sphinganines par équilibrage catalysé par le palladium et couplage Suzuki.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26186-02-7
Formule moléculaire C13H24
Poids moléculaire (g/mol) 180.34
Numéro MDL MFCD00015074
Clé InChI GZEDKDBFUBPZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tridecyne, tridecyne, acmc-1cinm
CID PubChem 117754
Nom IUPAC Tridéc-1yne
SMILES CCCCCCCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tridecyne
Densité 0.78
Point d’ébullition 116°C to 118°C (10 mmHg)
Point d’éclair 75°C (167°F)
Formule linéaire CH3(CH2)10C≡CH
Indice de réfraction 1.438
Quantité 5 g
Beilstein 1744658
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 180.34
Pourcentage de pureté 97%