Learn More
Acide 1-(trifluorométhyl)cyclohexane-1-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10210060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10210060 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10210060 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00136DA
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
CAS 180918-40-5
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H11F3O2
Quantité 1 g
Synonyme 1-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl, acmc-20ap98, 1-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid,1-trifluoromethyl
Clé InChI VFSFTDFBHSFDEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)(C(=O)O)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 1-(trifluorométhyl)cyclohexane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 196.169
CID PubChem 15507524
Poids de la formule 196.17
Pourcentage de pureté 97%