Learn More
Acide 1-(trifluorométhyl)cyclopentane-1-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10391850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10391850 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10391850 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00118DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Trifluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
CAS 277756-44-2
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H9F3O2
Quantité 5 g
Synonyme 1-trifluoromethyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopentanecarboxylic acid, acmc-1cp3t, 1-trifluoromethyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl
Clé InChI DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)(C(=O)O)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 1-(trifluorométhyl)cyclopentane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 182.142
CID PubChem 15507525
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 97%