Learn More
Acide 1-(trifluorométhyl)cyclopentanécarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437545 250 mg 250mg
11341989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26055.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 277756-44-2 | C7H9F3O2 | 182.142 g/mol
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-(trifluorométhyl)cyclopentanecarboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 277756-44-2
Formule moléculaire C7H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.142
Numéro MDL MFCD08445821
Clé InChI DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trifluoromethyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopentanecarboxylic acid, acmc-1cp3t, 1-trifluoromethyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl
CID PubChem 15507525
Nom IUPAC Acide 1-(trifluorométhyl)cyclopentane-1-carboxylique
SMILES C1CCC(C1)(C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Point de fusion 36°C to 38°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 182.15
Pourcentage de pureté 97%