Learn More
Acide 1-trifluorométhylcyclopropane-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314845 1 g 1g
11334845 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17957.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 277756-46-4 | Molecular Formula: C5H5F3O2 | Molecular Weight: 154.088 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 277756-46-4
Formule moléculaire C5H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.088
Numéro MDL MFCD03093070
Clé InChI SKCBKBCACWDALV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylicacid, 1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethyl, 1-trifluoromethyl-cyclopropanecarboxylic acid, pubchem20086, acmc-20aa6t, 1-trifluoromethylcyclopropanecarboxylicacid
CID PubChem 2778306
Nom IUPAC 1-acide (trifluorométhyl)cyclopropane-1-carboxylique
SMILES C1CC1(C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Trifluoromethylcyclopropane-1-carboxylic acid
Point de fusion 87°C to 89°C
Point d’ébullition 182°C to 184°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 8543283
Poids de la formule 154.09
Pourcentage de pureté 97%