Learn More
1-(trifluorométhylcyclopropyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15493357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493357 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15493357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26056.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Trifluoromethylcyclopropyl)benzene
CAS 883547-73-7
Formule moléculaire C10H9F3
Indice de réfraction 1.455
Numéro MDL MFCD08059543
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1993
Synonyme 1-trifluoromethylcyclopropyl benzene, 1-phenyl-1-trifluoromethyl cyclopropane, 1-trifluoromethyl cyclopropyl benzene, trifluoromethyl cyclopropyl benzene, benzene, 1-trifluoromethyl cyclopropyl, 1-trifluoromethyl cycloprop-1-yl benzene
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI RBZAHILDWCBKFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(F)(F)F
Nom IUPAC [1-(trifluorométhyl)cyclopropyl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 186.177
CID PubChem 20405523
Poids de la formule 186.18
Pourcentage de pureté 97%