Learn More
1-(Triméthylsiloxy)cyclohexène, TRC
Product Code. 30453091
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30453091 10 g -
30455000 5 g 5g
30455238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30453091 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT79694510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6651-36-1
Formule moléculaire C9 H18 O Si
Poids moléculaire (g/mol) 170.324
Synonyme 1-[(Trimethylsilyl)oxy]cyclohexene, (1-Cyclohexen-1-yloxy)trimethylsilane, (Cyclohex-1-enyloxy)trimethylsilane, 1-(Trimethylsiloxy)-1-cyclohexene, 1-(Trimethylsilyloxy)-1-cyclohexene, 1-(Trimethylsilyloxy)cyclohexene, 1-Cyclohexenol Trimethylsilyl Ether, 1-Cyclohexenyl Trimethylsilyl Ether, Cyclohexanone Enol Trimethylsilyl Ether, Cyclohexanone Trimethylsilyl Enol Ether, α-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Nom IUPAC Cyclohexen-1-yloxy(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Poids de la formule 170.113