Learn More
1-(Triméthylsiloxy)cyclohexène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 170.113 |