Learn More
1-Triméthylsilyl-2-pyrrolidinone, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11367775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367775 10 g 10g
11377775 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02638.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1-triméthylsilyl-2-pyrrolidinone, est utilisé comme intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Il s’hydrolyse avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14468-90-7
Formule moléculaire C7H15NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 157.29
Numéro MDL MFCD00051572
Clé InChI LUBVCBITQHEVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trimethylsilyl pyrrolidin-2-one, 1-trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, n-trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, n-trimethylsilyl-2-pyrrolidone, 1-trimethylsilanyl-pyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-trimethylsilyl, acmc-20aorp, 1-trimethylsilylpyrrolidone, n-trimethylsilylpyrrolid-2-one
CID PubChem 84461
Nom IUPAC 1-(trimethylsilyl)pyrrolidin-2-one
SMILES C[Si](C)(C)N1CCCC1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Trimethylsilyl-2-pyrrolidinone
Densité 0.821
Point d’ébullition 90°C (20 mmHg)
Point d’éclair 46°C (115°F)
Indice de réfraction 1.46
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 114950
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes with water.
Poids de la formule 157.29
Pourcentage de pureté 96%