Learn More
1-(triméthysilyl)imidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488710 5 g 5g
11444164 50 g 50g
11498710 100 g 100g
11454164 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11488710 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12512.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18156-74-6 | C6H12N2Si | 140.26 g/mol
1-(Trimethylsilyl)imidazole acts as a silylating agent for alcohols, carbohydrates and 1,3-dicarbonyl compounds. It is a derivatization reagent used for selective silylation of hydroxyl groups and carboxylic acid without affecting the amino group. It employed as an intermediate for the synthesis of imidazole derivatives. It plays an essential role to synthesize polysubstituted chiral spirotetrahydropyrans. It is also used in the quantification of pintol after derivatization by gas chromatography/ mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(triméthylsilyl)imidazole agit comme agent de silylation pour les alcools, les glucides et les composés 1,3-dicarbonyles. Il s’agit d’un réactif de dérivation utilisé pour la silylation sélective des groupes hydroxyles et de l’acide carboxylique sans affecter le groupe amino. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de dérivés d’imidazole. Il joue un rôle essentiel pour synthétiser des spirotrahydropyranes chiraux polysubstitués. Il est également utilisé dans la quantification du pintol après dérivation par chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques courants. Il se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18156-74-6
Formule moléculaire C6H12N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 140.26
Numéro MDL MFCD00005280
Clé InChI YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
CID PubChem 28925
ChEBI CHEBI:85063
Nom IUPAC 1-(trimethylsilyl)-1H-imidazole
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Point de fusion -42°C
Densité 0.956
Point d’ébullition 212°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Odeur Weak
Indice de réfraction 1.4765
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 606148
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with most common organic solvents. It decomposes in water.
Poids de la formule 140.26
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(Trimethylsilyl)imidazole