Learn More
1-trityl-1H-imidazole-4-carboxaldéhyde, 95 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 186.0°C to 189.0°C |
| Couleur | Blanc à marron |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 338.41 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.