Learn More
1-Tritylimidazole-4-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470838 25 g 25g
11450838 1 g 1g
11460838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25272.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33016-47-6 | C23H18N2O | 338.41 g/mol
1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde is used in the synthesis of histamine and girolline
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-tritylimidazole-4-carboxaldéhyde est utilisé dans la synthèse de l’histamine et de la girolline
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants, l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33016-47-6
Formule moléculaire C23H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 338.41
Numéro MDL MFCD02179554
Clé InChI YQYLLBSWWRWWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-imdazole-4-carboxadehyde, 4-formyl-1-tritylimidazole, 4-formyl-1-trityl-1h-imidazole, 1-trityl-4-formylimidazole, 1-triphenylmethyl imidazole-4-carbaldehyde, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-triphenylmethyl
CID PubChem 618233
SMILES O=CC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion ∼192°C (decomposition)
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC 1-(triphényleméthyle)-1H-imidazole-4-carbaldéhyde
Poids de la formule 338.41
Pourcentage de pureté 98%