Learn More
1-tritylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is a synthesis material intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il s’agit d’un produit intermédiaire de synthèse.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Tritylimidazole |
| Point de fusion | 220°C to 224°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 238171 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Nom IUPAC | 1-(triphénylméthyl)-1H-imidazole |
| Poids de la formule | 310.4 |
| Pourcentage de pureté | 98% |