Learn More
1-undécanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10123670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10123670 500 mL Flacon en verre 500mL
10686722 100 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10123670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140685000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 112-42-5 | C11H24O | 172.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-42-5
Formule moléculaire C11H24O
Poids moléculaire (g/mol) 172.31
Numéro MDL MFCD00004751
Clé InChI KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-undecanol, undecyl alcohol, undecanol, n-undecanol, n-undecyl alcohol, hendecanoic alcohol, hendecyl alcohol, 1-hendecanol, n-hendecylenic alcohol, tip-nip
CID PubChem 8184
ChEBI CHEBI:87499
Nom IUPAC undécan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Undecanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 11.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8310g/mL
Point d’ébullition 146.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)10OH
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4420
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 427
Gravité spécifique 0.831
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in 60% alcohol
Poids de la formule 172.31
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Undecanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement