Learn More
1-undécanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686722 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10686722 100 mL Flacon en verre -
10123670 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10686722 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140681000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 112-42-5 | C11H24O | 172.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-42-5
Formule moléculaire C11H24O
Poids moléculaire (g/mol) 172.31
Numéro MDL MFCD00004751
Clé InChI KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-undecanol, undecyl alcohol, undecanol, n-undecanol, n-undecyl alcohol, hendecanoic alcohol, hendecyl alcohol, 1-hendecanol, n-hendecylenic alcohol, tip-nip
CID PubChem 8184
ChEBI CHEBI:87499
Nom IUPAC undécan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Undecanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 11.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8310g/mL
Point d’ébullition 146.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)10OH
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4420
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 427
Gravité spécifique 0.831
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in 60% alcohol
Poids de la formule 172.31
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Undecanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.