Learn More
1-Undécène, 94,0 %, Pour analyse GC, MP Biomedicals™
Code produit 11449711 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11449711 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11449711 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215823805
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Undecene
Note relative au nom Pour l’analyse GC
CAS 821-95-4
Couleur Incolore
Plage de pourcentage du dosage 0.94
Formule moléculaire C11H22
Quantité 5 mL
Synonyme 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720
Clé InChI DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCC=C
Nom IUPAC undéc-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 154.297
CID PubChem 13190
ChEBI CHEBI:77444
Poids de la formule 154.3
Forme physique Liquide