Learn More
1-undécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410158
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15410158 25 g 25g
15400158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53387.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 821-95-4 | C11H22 | 154.297 g/mol
1-Undecene was used as a biomarker for identification of Pseudomonas aeruginosa strain. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-undécène a été utilisé comme biomarqueur pour l’identification de la souche Pseudomonas aeruginosa. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le chloroforme et la ligroine. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 821-95-4
Formule moléculaire C11H22
Poids moléculaire (g/mol) 154.297
Numéro MDL MFCD00008956
Clé InChI DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-undecene, undecene, n-1-undecene, alpha-undecene, alpha-undecylene, 1-hendecene, alpha-nonylethylene, undecene-1, undecene petroleum, ccris 5720
CID PubChem 13190
ChEBI CHEBI:77444
Nom IUPAC Undéc-1-ène
SMILES CCCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Undecene
Point de fusion -49°C
Densité 0.751
Point d’ébullition 192°C to 193°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Formule linéaire CH3(CH2)8CH=CH2
Indice de réfraction 1.426
Quantité 25 g
Beilstein 1740044
Informations sur la solubilité Solunle in ether,chloroform and ligroin. Insoluble in water.
Poids de la formule 154.3
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Undecene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Undecene