Learn More
1-undécyne, 97 %
Code produit 15438809
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438809 2 g 2g
11337885 10 g 10g
11347885 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02883.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 2243-98-3 | C11H20 | 152,281 g/mole
1-Undécyne est utilisé comme réactif de synthèse organique. De plus, il est utilisé dans la préparation d’un agent antipaludique et antitrypanosomique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 1-undécyne est utilisé comme synthèse organique de réactif. De plus, il est utilisé dans la préparation d’un agent antipaludique et antitrypanosomique.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone, de l’éther, de l’éthanol et du benzène. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2243-98-3
Formule moléculaire C11H20
Numéro MDL MFCD00015063
Clé InChI YVSFLVNWJIEJRV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 75249
ChEBI CHEBI:87545
Nom IUPAC undéc-1-yne
SMILES CCCCCCCCCC#C
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1-Undecyne
Point de fusion -25°C
Densité 0.77
Point d’ébullition 196°C
Point d’éclair 65°C
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3(CH2)8C≡CH
Indice de réfraction 1.431
Quantité 2 g
Beilstein 1740043
Synonyme 1-undecyne, rutylidene, unii-y07u3q24us, undecyne, acmc-1 cr7r, 1-undecyne 10 g
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,ether,ethanol and benzene. Slightly miscible with water.
Poids moléculaire (g/mol) 152.28
Poids de la formule 152.28
Pourcentage de pureté 97%
Vis mere Vis mindre
RUO– À des fins de recherche uniquement
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.