Learn More
1-Vinyle-2-pyrrolidinone, TRC
Code produit 17970405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970405 50 g 50g
17953265 10 g 10g
17951785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17970405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV49990050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-12-0
Formule moléculaire C6 H9 N O
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Synonyme 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidine-2-1
SMILES C=CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Vinyl-2-pyrrolidone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Poids de la formule 111.0684
Pourcentage de pureté >95%