Learn More
1-Vinylimidazole 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312917
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11312917 100 g 100g
11302917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11312917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16174.22
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1072-63-5 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
1-Vinylimidazole is used as a monomer in the synthesis of molecularly imprinted polymers. It is involved in the removal of vinyl protecting groups with an isoprene-catalyzed lithiation process. Also, it is involved in the preparation of magnetic-poly(divinylbenzene-1-vinylimidazole) microbeads. Further, it is used to prepare ion imprinted polyvinylimidazole-silica hybrid copolymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-vinylimidazole est utilisé comme monomère dans la synthèse de polymères à empreinte moléculaire. Il est impliqué dans l’élimination des groupes de protection du vinyle avec un processus de lithiation catalysée par l’isoprène. Il participe aussi à la préparation de microbilles magnétiques en poly(divinylbenzène-1-vinylimidazole). De plus, il est utilisé pour préparer un copolymère hybride polyvinylimidazole-silice à empreinte ionique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1072-63-5
Formule moléculaire C5H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 94.12
Numéro MDL MFCD00005297
Clé InChI OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-vinylimidazole, 1-vinyl-1h-imidazole, n-vinylimidazole, 1h-imidazole, 1-ethenyl, lufixan, polyvinylimidazole, poly vinylimidazole, poly n-vinylimidazole, poly 1-vinylimidazole, n-vinylimidazole polymer
CID PubChem 66171
SMILES C=CN1C=CN=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-Vinylimidazole
Point de fusion <-50°C
Densité 1.038
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.5315
Quantité 100 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 105321
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC 1-éthényl-1H-imidazole
Poids de la formule 94.12
Pourcentage de pureté 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.