Learn More
1-Vinylimidazole (stabilisé avec de l'hydroquinone), TRC
Code produit 30456951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456951 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV7570352ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Vinylimidazole
CAS 1072-63-5
Formule moléculaire C5 H6 N2
Quantité 2 mL
Synonyme Imidazole','1-vinyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Ethenyl-1H-imidazole, 1-Vinyl-1H-imidazole, 1-Vinylimidazole, N-Vinylimidazole, 1H-Imidazole','1-ethenyl-
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
SMILES C=Cn1ccnc1
Nom IUPAC 1-éthénylimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 94.114
Poids de la formule 94.0531