Learn More
1-vinylnaphtalène, 95 %, stab. en présence de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479125 5 g 5g
15469125 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51043.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 826-74-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
1-Vinylnaphthalene is used as a precursor of polynuclear aromatic hydrocarbons in tobacco smoke. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-vinylnaphtalène est utilisé comme précurseur des hydrocarbures aromatiques polynucléaires dans la fumée du tabac. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle, l’hexane et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, la chaleur, la lumière, le rayonnement ultraviolet et les initiateurs de radicaux libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 826-74-4
Formule moléculaire C12H10
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00075766
Clé InChI IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-vinylnaphthalene, vinylnaphthalene, 1-vinyl naphthalene, unii-pf20cj2k0n, pf20cj2k0n, 1-vinylphthalene, 1-vinyl-naphthalene, naphthalene, ethenyl, naphthalen-1-yl ethene, naphthalene, 1-ethenyl
CID PubChem 70004
ChEBI CHEBI:51327
Nom IUPAC 1-Éthénylnaphtalène
SMILES C=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Vinylnaphthalene
Note relative au nom stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densité 1.04
Point d’ébullition 135°C to 138°C
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl acetate,hexane and methanol.
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 95%