Learn More
Lenz Laborglasintrumente Robinet d’arrêt à 1 voie avec clé à alésage en verre
Code produit 10254141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Conditionnement
10254141 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10254141 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 02102408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.30€
    66.34€ / 1 pièces
    Économisez 16.96€
    20% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Robinets d’arrêt, alésage droit, avec bouchon en verre plein
  • Conforme à la norme DIN 12541-1
  • Bouchon en verre solide, avec dispositif de retenue fileté
  • Un alésage droit
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
  • Taux de fuite conforme à la norme DIN 12540-1
Spécification
Alésage de bouchon 8 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)