Learn More
Acide 10-(1-naphtyl)anthracène-9-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469617 250 mg 250mg
15459617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52842.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 400607-46-7
Formule moléculaire C24H17BO2
Poids moléculaire (g/mol) 348.21
Numéro MDL MFCD11977302
Clé InChI ASQXKNXJNDLXQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-naphthalen-1-yl anthracen-9-yl boronic acid, 10-1-naphthalenyl-9-anthracenyl boronic acid, 10-naphthalene-1-yl-9-anthracene boronic acid, 10-1-naphthyl anthracene-9-boronic acid, 10-naphthalen-1-yl anthracen-9-ylboronic acid, 10-napthalene-1-yl-9-anthracene boronic acid, 10-1-naphthyl-9-anthryl boronic acid, 10-1-naphthyl anthracene-9-ylboronic acid
CID PubChem 23088558
Nom IUPAC Acide (10-naphtalène-1-ylanthracène-9-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C12)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-(1-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 348.21
Pourcentage de pureté 97%