Learn More
10,11-Misoprostol déshydraté (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30365707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365707 2.5 mg 2.50mg
30365391 25 mg 25mg
30356753 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365707 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2305902.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58682-86-3
Formule moléculaire C22H36O4
Poids moléculaire (g/mol) 364.52
Synonyme (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic Acid Methyl Ester
Nom IUPAC méthyle 7-((1R,2S)-2-((E)-4-hydroxy-4-méthyloct-1-en-1-yl)-5-oxocyclopent-3-en-1-yl)heptanoate
SMILES O=C(OC)CCCCCC[C@@H]1[C@@H](/C=C/CC(O)(C)CCCC)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 10,11-Dehydro Misoprostol (mixture of diastereomers)
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,14-15,18-19,25H,4-9,12-13,16-17H2,1-3H3/b11-10+/t18-,19+,22?/m0/s1
Poids de la formule 364.26