Learn More
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine, TRC
Product Code. 30136667
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30136667 25 g 25g
30133971 100 g 100g
17983745 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136667 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD44887025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 494-19-9
Formule moléculaire C14 H13 N
Poids moléculaire (g/mol) 195.26
Synonyme Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP)
Nom IUPAC 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazépine
SMILES C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Specifications
Nom chimique ou matériau Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Poids de la formule 195.1048