Learn More
10,11-Dihydro Carbamazépine, TRC
Code produit 30384855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384855 100 mg
30379530 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30384855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD448765100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3564-73-6
Formule moléculaire C15 H14 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 238.28
Synonyme 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, Carbamazepine Imp. A (EP), 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine-10,11-dihydro
Nom IUPAC 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 10,11-Dihydro-carbamazepine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
Poids de la formule 238.1106