Learn More
10,11-Dihydrocarbamazépine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11324016
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 mg
250 mg
missing translation for 'unitSize':
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11324016 250 mg 250mg
11314016 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11324016 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L17271.MD
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3564-73-6 | C15H14N2O | 238.29 g/mol
10,11-Dihydrocarbamazepine is used as internal standard during simultaneous determination of carbamazepine and its active metabolite in plasma by liquid chromatography. It can be used in chemiluminescence method for determination of carbamazepine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 10,11-dihydrocarbamazépine est utilisée comme étalon interne lors de la détermination simultanée de la carbamazépine et de son métabolite actif dans le plasma par chromatographie en phase liquide. Elle peut être utilisée dans la méthode de chimiluminescence pour la détermination de la carbamazépine.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3564-73-6
Formule moléculaire C15H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 238.29
Numéro MDL MFCD00005072
Clé InChI PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, unii-ec017va9fr, dihydrocarbamazepine, ec017va9fr, 5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro, chembl41543, 5,6-dihydrobenzo b 1 benzazepine-11-carboxamide, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide
CID PubChem 19099
Nom IUPAC 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadéca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene-2-carboxamide
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 10,11-Dihydrocarbamazepine
Point de fusion 204°C to 206°C
Quantité 250 mg
Beilstein 196969
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane. Insoluble in water.
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.