Learn More
Acide 10,12-tricosadiynoïque, TRC
Product Code. 30455189
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30455189 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30455189 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT89646010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 10,12-Tricosadiynoic Acid
CAS 66990-30-5
Formule moléculaire C23H38O2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25)
SMILES CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide tricosa-10,12-diynoïque
Poids moléculaire (g/mol) 346.56
Poids de la formule 346.2872