Learn More
Acide 10,12-tricosadiynoïque, TRC
Code produit 30449258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449258 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449258 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8964602MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10,12-Tricosadiynoic Acid
CAS 66990-30-5
Formule moléculaire C23H38O2
Quantité 2 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25)
SMILES CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide tricosa-10,12-diynoïque
Poids moléculaire (g/mol) 346.56
Poids de la formule 346.2872