Learn More
10-(3-Chloropropyl)-2-(méthylsulfonyl)-10H-phénothiazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 10-(3-Chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine |
| CAS | 40051-30-7 |
| Formule moléculaire | C16 H16 Cl N O2 S2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 10-(3-Chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine, 10H-Phenothiazine, 10-(3-chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 10-(3-chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)- (7CI), 10-(3-Chloropropyl)-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H16ClNO2S2/c1-22(19,20)12-7-8-16-14(11-12)18(10-4-9-17)13-5-2-3-6-15(13)21-16/h2-3,5-8,11H,4,9-10H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCCl)c2c1 |
| Nom IUPAC | 10-(3-chloropropyl)-2-méthylsulfonylphénothiazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 353.887 |
| Poids de la formule | 353.031 |