Learn More
10-Acétoxy-5H-dibenz[b,f]azépine-5-carboxamide, TRC
Code produit 30138253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138253 100 mg 100mg
30006926 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138253 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA165050100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 952740-00-0
Formule moléculaire C17 H14 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 294.3
Synonyme 10-(Acetyloxy)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Nom IUPAC 10-acétoxy-5H-dibenz[b,f]azépine-5-carboxamide
SMILES CC(=O)OC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H14N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-10H,1H3,(H2,18,21)
Poids de la formule 294.1004