Learn More
10-Bromo-1-décanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
10-Bromo-1-decanol is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 10-bromo-1-décanol est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 10-Bromo-1-decanol |
| Densité | 1.19 |
| Point d’ébullition | 165°C to 169°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.476 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1738593 |
| Informations sur la solubilité | It is miscible with water. |
| Poids de la formule | 237.19 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.