Learn More
10-Bromo-1-décanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447024 5 g 5g
11437024 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447024 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21483.06
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 53463-68-6 | C10H21BrO | 237.18 g/mol
10-Bromo-1-decanol is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 10-bromo-1-décanol est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53463-68-6
Formule moléculaire C10H21BrO
Poids moléculaire (g/mol) 237.18
Numéro MDL MFCD00041681
Clé InChI LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-bromo-1-decanol, 10-bromodecanol, 1-decanol, 10-bromo, 10-hydroxy-1-bromo decane, 1-bromodecan-10-ol, 10-bromodecane-1-ol, 10-bromo-decan-1-ol, decamethylene bromohydrin, 10-hydroxy1-bromo decane, acmc-209l7p
CID PubChem 104507
Nom IUPAC 10-bromodécan-1-ol
SMILES OCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Bromo-1-decanol
Densité 1.19
Point d’ébullition 165°C to 169°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.476
Quantité 5 g
Beilstein 1738593
Informations sur la solubilité It is miscible with water.
Poids de la formule 237.19
Pourcentage de pureté 95%