Learn More
10-Bromo-1-décanol, TRC
Code produit 30346002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346002 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346002 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68869010G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Bromo-1-decanol
CAS 53463-68-6
Formule moléculaire C10H21BrO
Quantité 10 g
Synonyme 10-Bromodecanol
Formule InChI InChI=1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
SMILES OCCCCCCCCCCBr
Nom IUPAC 10-bromodécan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 237.18
Poids de la formule 236.0776