Learn More
10-Bromo-1-décanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 10-Bromo-1-decanol |
| CAS | 53463-68-6 |
| Formule moléculaire | C10H21BrO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 10-Bromodecanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCCBr |
| Nom IUPAC | 10-bromodécan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.18 |
| Poids de la formule | 236.0776 |