Learn More
10-Bromo Oxcarbazépine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 10-Bromo-Oxcarbazepine |
| CAS | 113952-20-8 |
| Formule moléculaire | C15H11BrN2O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H11BrN2O2/c16-13-9-5-1-3-7-11(9)18(15(17)20)12-8-4-2-6-10(12)14(13)19/h1-8,13H,(H2,17,20) |
| SMILES | OC(=N)N1c2ccccc2C(Br)C(=O)c3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 6-bro-5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 331.16 |