Learn More
10-Deoxo-9,10-dehydro Ketotifène, TRC
Code produit 30135074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135074 50 mg 50mg
30011358 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23158050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4673-38-5
Formule moléculaire C19 H19 N S
Poids moléculaire (g/mol) 293.43
Synonyme Piperidine, 4-(4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ylidene)-1-methylpiperidine, Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. A (EP)
Nom IUPAC 4-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophène-10-ylidène-1-méthylpipéridine
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4sccc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Deoxo-9,10-dehydro Ketotifen
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H19NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-7,10,13H,8-9,11-12H2,1H3
Poids de la formule 293.1238