Learn More
10-Hydroxy-Camptothécine, TRC
Code produit 30395039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30395039 100 mg
30392146 10 mg
30408710 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30395039 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH875000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19685-09-7
Formule moléculaire C20 H16 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 364.35
Synonyme 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (S)-, Camptothecine, 10-hydroxy- (8CI), (+)-10-Hydroxycamptothecin, (S)-10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecine, ChEMBL 273862, Hydroxycamptothecin, NSC 107124
Nom IUPAC (4S)-4-Éthyle-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4' :6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5cc(O)ccc5nc34)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-10-Hydroxycamptothecin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
Poids de la formule 364.1059
Pourcentage de pureté >95%