Learn More
10-Hydroxylée (E)-Amitriptyline, TRC
Code produit 30370577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30370577 10 mg
30369480 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30370577 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46279010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64520-05-4
Formule moléculaire C20H23NO
Poids moléculaire (g/mol) 293.4
Synonyme (5E)-5-[3-(dimethylamino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
SMILES CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Hydroxy (E)-Amitriptyline
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
Poids de la formule 293.178