Learn More
10-Hydroxy Nortriptyline Maléat, TRC
Code produit 30399462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399462 25 mg 25mg
30389534 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30399462 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94882025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74853-74-0
Formule moléculaire C23H25NO
Poids moléculaire (g/mol) 395.45
Synonyme (5E)-10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol (2Z)-2-Butenedioate, (E)-10-Hydroxynortriptyline Maleate, 10-Hydroxy-(E)-nortriptyline Maleate, trans-10-Hydroxynortriptyline Maleate
SMILES CNCC/C=C/1\C2=CC=CC=C2CC(C3=CC=CC=C13)O.C(=C/C(=O)O)/C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Hydroxy Nortriptyline Maleate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11+
Poids de la formule 395.1733