Learn More
10-hydroxybenzo[h]quinoline, 98 %, Alfa Aesar™
Code produit 11335485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335485 5 g 5g
11345485 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19669.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Applications
Le 10-Hydroxybenzo[h]quinolines permet de détecter les acides boroniques dans les réactions et les composés contenant du bore sur support solide. Il est également utilisé comme sonde fluorescente de transfert de proton à appliquer à l’albumine sérique humaine et à l’apomyoglobine du castor.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33155-90-7
Formule moléculaire C13H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 195.221
Numéro MDL MFCD00142350
Clé InChI ZVFJWYZMQAEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-hydroxybenzo h quinoline, benzo h quinolin-10-ol, 10-hydroxy-benzo h quinoline, benzo h quinolin-10 1h-one, 4-hydroxy-5-azaphenanthrene, acmc-1cr1k, benzo h quinoline-10 1h-one, kesrrrlhhxxbrw-uhfffaoysa-n
CID PubChem 11816407
Nom IUPAC 1H-benzo[h]quinolino-10-one
SMILES C1=CC(=O)C2=C3C(=CC=CN3)C=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Hydroxybenzo[h]quinoline
Point de fusion 103°C to 105°C
Quantité 5 g
Beilstein 141770
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 98%