Learn More
Thermo Scientific Chemicals 10-hydroxycamptothécine
Code produit 17211206 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17211206 5 g 5g
17201206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17211206 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467490050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19685-09-7 | C20H16N2O5, C20H16N2O5 | 364.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19685-09-7
Formule moléculaire C20H16N2O5
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-hydroxycamptothécine
Quantité 5 g
Point de fusion 225,0°C à 267,0°C
Poids de la formule 364,36
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.