Learn More
Acide 10-hydroxydécanoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15447238 1 g 1g
15457238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60743.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1679-53-4 | C10H20O3 | 188.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1679-53-4
Formule moléculaire C10H20O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.27
Numéro MDL MFCD00010510
Clé InChI YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-hydroxydecanoate, decanoic acid, 10-hydroxy, unii-np03xo416b, 10-hydroxy capric acid, 10-hydroxy-decanoic acid, 1-hydroxydecanoicacid, 10-oh-capric acid, 10-hydroxycapric acid, 10-oh-decanoic acid, 10-hydroxydecanoicacid
CID PubChem 74300
ChEBI CHEBI:17409
Nom IUPAC Acide10-hydroxydécanoïque
SMILES OCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Hydroxydecanoic acid
Point de fusion 75°C to 77°C
Formule linéaire HO(CH2)9CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.26
Pourcentage de pureté 96%