Learn More
Vileda Professional™ 10 in Aluminium extensible Roll-O-Matic™ Balai à franges avec recharge intégrée
Description
- Des languettes de couleur intégrées sur le dessus de la poignée permettent un codage couleur des équipements de nettoyage
- La poignée ergonomique réduit la fatigue au travail
- La poignée s'étend facilement d'un simple mouvement du poignet, de 58,5 à 76,25 in.
- Le manche de la serpillière est entièrement autoclavable aux cycles d'autoclavage les plus courants.
- Le manche droit permet à l'utilisateur d'utiliser correctement la technique de « tirer et soulever » des deux côtés de la serpillière.
- Idéal pour une utilisation sur les sols, les murs et les plafonds.
- Également disponible en 14 in.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essoreuse |
| Couleur | Bleu, argent |
| Longueur (impériale) | 10 in |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantité | 1/Cs. |
| À utiliser avec (équipement) | N'importe quel 10 in. Roll-O-Matic Recharge d'éponge |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage et désinfection des sols, murs et plafonds |
| Matériau | Acier galvanisé |