Learn More
Heinz Herenz 10 L Eau Dest
Code produit 30158347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30158347 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158347 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1133777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.92€
    8.74€ / 1 pièces
    Économisez 5.18€
    37% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Conteneur Aqua Dest de 10 L.
  • déminéralisé simple
  • Pour une utilisation en laboratoire, dans les salons de beauté, les studios photo, les foyers et le jardinage.
  • Microfiltré destiné à être utilisé dans des applications pharmaceutiques, chimiques et techniques
Spécification
Type de produit Plus propre
Color-coded Non
Forme Líquido transparente
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Aspect Concluant
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Filtré À filtre
Inflammable Sexe
Quantité 10 L
Dimensions Récipient de 10 l