Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation 10 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo384
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Description
Les pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir une qualité et des performances constantes.
- PP transparent
- Produit apyrogène et certifié exempt de RNase / DNase
- Apyrogènes
- Technologie Maxymum Recovery™ pour une rétention ultrafaible
- Disponibles non stériles ou stériles
Informations sur la commande
10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase |
| À utiliser avec (application) | Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| Conditionnement | En rack |
| Afficher plus |