Learn More
10-Méthacryloyldécylphosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 10-Methacryloyldecylphosphate |
| CAS | 85590-00-7 |
| Formule moléculaire | C14 H27 O6 P |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Methyl-2-propenoic Acid 10-(Phosphonooxy)decyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H27O6P/c1-13(2)14(15)19-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-20-21(16,17)18/h1,3-12H2,2H3,(H2,16,17,18) |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOP(=O)(O)O |
| Nom IUPAC | 10-phosphonooxydecyl 2-méthylprop-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.33 |
| Poids de la formule | 322.1545 |