Learn More
10-Méthoxy Carbamazépine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 10-Methoxycarbamazepine |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19) |
| Poids de la formule | 266.1055 |