Learn More
10-Méthoxy Carbamazépine, TRC
Code produit 30137720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137720 1 g 1g
17924885 500 mg 500mg
17991625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137720 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2612601G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28721-09-7
Formule moléculaire C16 H14 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 266.29
Synonyme 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Nom IUPAC 5-méthoxybenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Methoxycarbamazepine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
Poids de la formule 266.1055